tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 328 EUR
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08059952
Núm. CAS: 58885-60-2