2-Cloro-4-metilquinolina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Chloro-4-methylquinoline

OR70079-100G
APOSOR70079-100GEA 157 EUR
APOSOR70079-100G
2-Cloro-4-metilquinolina
2-Cloro-4-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006742
Núm. CAS: 634-47-9
EINECS: 211-209-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR