1-Naftolbenceína
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70081-25G OR70081-100G
APOSOR70081-25GEA 155 EUR
APOSOR70081-25G APOSOR70081-100G
1-Naftolbenceína
1-Naftolbenceína
Formula: C₂₇H₁₈O₂
Pto. de fusión: ca 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078492
Núm. CAS: 145-50-6
EINECS: 205-656-3