3,4-Diclorobenzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR70083-100G OR70083-25G
APOSOR70083-100GEA 87 EUR
APOSOR70083-100G APOSOR70083-25G
3,4-Diclorobenzofenona
3,4-Diclorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251.11 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000552
Núm. CAS: 6284-79-3
EINECS: 228-509-5