2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 71.2 EUR
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formula: C₂₀H₂₇P
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862440
Núm. CAS: 224311-51-7