Tetrabutilamonio hidróxido 1 M in methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 109 EUR
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutilamonio hidróxido 1 M in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3+8 II