p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR70100-25G
OR70100-100G
APOSOR70100-25GEA
98.6
EUR
APOSOR70100-25G
APOSOR70100-100G
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Formula:
C₆H₈N₂O₃S Pto. de fusión: 286 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00480958 Núm. CAS: 854689-07-9 EINECS: 202-694-2 |