3,3'-Dimetilbifenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 0 EUR
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimetilbifenilo
3,3'-Dimetilbifenilo
Formula: C₁₄H₁₄
Pto. Ebullición: 286 °C/713mmHg
Pto. de fusión: 44382 °C
Densidad: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008534
Núm. CAS: 612-75-9