(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70108-1G OR70108-5G
APOSOR70108-1GEA 0 EUR
APOSOR70108-1G APOSOR70108-5G
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 98%
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776289
Núm. CAS: 45695-03-2