1,8-Naftalenodiamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-naftilenodiamina
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 EUR
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Naftalenodiamina 99%
1,8-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 205 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 62…64 °C
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004033
Núm. CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8