4,4-Dietoxibutilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 237 EUR
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
4,4-Dietoxibutilamina
4,4-Dietoxibutilamina
Formula: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.24 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C
Densidad: 0.933 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008227
Núm. CAS: 6346-09-4
UN: 2735
ADR: 8 III