1-Amino-6-bromoisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromoisoquinolin-1-ylamine
OR70130-250MG OR70130-500MG OR70130-1G
APOSOR70130-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR70130-250MG APOSOR70130-500MG APOSOR70130-1G
1-Amino-6-bromoisoquinoline
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374395
Núm. CAS: 215453-26-2