1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70135-1G OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70135-1G APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Pto. de fusión: 162…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772841
Núm. CAS: 29906-67-0