4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 126 EUR
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Pto. de fusión: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697413
Núm. CAS: 915201-06-8