Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 29 EUR
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 257…258 °C/750mmHg
Densidad: 1,685 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114349
Núm. CAS: 873397-34-3