3-Chlorocatechol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Chloro-2,3-dihydroxybenzene, 3-Chlorobenzene-1,2-diol

OR70152-1G OR70152-250MG OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA 122 EUR
APOSOR70152-1G APOSOR70152-250MG APOSOR70152-5G
3-Chlorocatechol 98%
3-Chlorocatechol
Formula: C₆H₅ClO₂
MW: 144,55 g/mol
Pto. Ebullición: 138 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143111
Núm. CAS: 4018-65-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR