5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70155-1G OR70155-5G
APOSOR70155-1GEA 0 EUR
APOSOR70155-1G APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 161…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260887
Núm. CAS: 3403-47-2