1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 209 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂
Pto. de fusión: 171…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01109676
Núm. CAS: 35288-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III