1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G
OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA
187
EUR
APOSOR70169-100G
APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formula:
C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂ MW: 542.042 g/mol Pto. de fusión: 213 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015318 Núm. CAS: 15629-92-2 |