2-Hidroxi-2-metilpropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
OR70171-100G
OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA
21.9
EUR
APOSOR70171-100G
APOSOR70171-25G
2-Hidroxi-2-metilpropiofenona 98%
2-Hidroxi-2-metilpropiofenona
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2000 g/mol Pto. Ebullición: 102…103 °C/3.75mmHg Densidad: 1.077 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040710 Núm. CAS: 7473-98-5 |