Ácido m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido m-metilbenzoico, Ácido 3-metilbenzoico, Ácido 3-toluico
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 24.8 EUR
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
Ácido m-toluico
Ácido m-toluico
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002523
Núm. CAS: 99-04-7