1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 219 EUR
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 94…96 °C/1mmHg
Densidad: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016857
Núm. CAS: 3319-15-1