5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70203-1G OR70203-10G OR70203-25G
APOSOR70203-1GEA 72.5 EUR
APOSOR70203-1G APOSOR70203-10G APOSOR70203-25G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464221
Núm. CAS: 14441-90-8