2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275709
Núm. CAS: 827-25-8