2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70215-1G OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA 128 EUR
APOSOR70215-1G APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄ClIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800802
Núm. CAS: 1000577-48-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III