2-Bromo-3-iodotoluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-iodo-3-methylbenzene
OR70218-5G
APOSOR70218-5GEA 59.6 EUR
APOSOR70218-5G
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
2-Bromo-3-iodotoluene
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296,9310 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977389
Núm. CAS: 888214-21-9