5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70226-1G OR70226-5G
APOSOR70226-1GEA 43.5 EUR
APOSOR70226-1G APOSOR70226-5G
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona 97%
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona
Formula: C₅H₆O₂
Pto. Ebullición: 103 °C/10mmHg
Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010439
Núm. CAS: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III