4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 176 EUR
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436037
Núm. CAS: 889676-36-2