2-Amino-3-iodopiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 97.3 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopiridina 99%
2-Amino-3-iodopiridina
Formula: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01651885
Núm. CAS: 104830-06-0