β-Bromoestireno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 0 EUR
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromoestireno 98%
β-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
Pto. Ebullición: 110…112 °C/20,25mmHg
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,427 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000185
Núm. CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3