Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7041-1G
OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA
0
EUR
APOSOR7041-1G
APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Formula:
C₈H₁₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00095180 Núm. CAS: 41894-76-2 |