4-Bromo-5-methylisatin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
OR7044-1G OR7044-5G OR7044-25G
APOSOR7044-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7044-1G APOSOR7044-5G APOSOR7044-25G
4-Bromo-5-methylisatin
4-Bromo-5-methylisatin
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240.0534 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00560709
Núm. CAS: 147149-84-6