1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7051-10G OR7051-1G OR7051-5G
APOSOR7051-10GEA 575 EUR
APOSOR7051-10G APOSOR7051-1G APOSOR7051-5G
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06685893
Núm. CAS: 42390-64-7