1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
OR7056-100G OR7056-25G OR7056-10G
APOSOR7056-100GEA 60.9 EUR
APOSOR7056-100G APOSOR7056-25G APOSOR7056-10G
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina
Formula: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Pto. de fusión: 202…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005233
Núm. CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2