2-Acetil-1-metilpirrol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetil-1-metil-1H-pirrol
OR7070-100G OR7070-25G
APOSOR7070-100GEA 88.6 EUR
APOSOR7070-100G APOSOR7070-25G
2-Acetil-1-metilpirrol
2-Acetil-1-metilpirrol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 200…202 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003089
Núm. CAS: 932-16-1