Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA 255 EUR
APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Pto. de fusión: 238…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051636
Núm. CAS: 6314-28-9