3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
OR7097-1G OR7097-250MG OR7097-5G
APOSOR7097-1GEA 34.8 EUR
APOSOR7097-1G APOSOR7097-250MG APOSOR7097-5G
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
Pto. de fusión: 183…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318161
Núm. CAS: 17153-20-7