2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7099-250MG OR7099-1G OR7099-5G
APOSOR7099-250MGEA 77.1 EUR
APOSOR7099-250MG APOSOR7099-1G APOSOR7099-5G
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066860
Núm. CAS: 5685-38-1