Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7112-1G OR7112-5G
APOSOR7112-1GEA 74.1 EUR
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄S
Pto. de fusión: 176…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216478
Núm. CAS: 205873-28-5