1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7115-1G
APOSOR7115-1GEA 59.6 EUR
APOSOR7115-1G
1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine
Formula: C₁₅H₂₂N₂
Pto. Ebullición: 118 °C/0,01mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01308091
Núm. CAS: 387358-47-6