3-Bromo-p-toluidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-4-metilanilina
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 63.8 EUR
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidina 99%
3-Bromo-p-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Pto. Ebullición: 254…257 °C
Pto. de fusión: 25…30 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134176
Núm. CAS: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III