3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 279 EUR
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018264
Núm. CAS: 7463-35-6