Ácido ciclohexilacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohexaneacetic acid
OR7120-25G OR7120-5G OR7120-1G
APOSOR7120-25GEA 161 EUR
APOSOR7120-25G APOSOR7120-5G APOSOR7120-1G
Ácido ciclohexilacético 98%
Ácido ciclohexilacético
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 242…244 °C
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001518
Núm. CAS: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0