Ciclohex-1-eno-1-acetonitrilo 92%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Cyclohexenylacetonitrile

OR7121-25G OR7121-5G
APOSOR7121-25GEA 34.8 EUR
APOSOR7121-25G APOSOR7121-5G
Ciclohex-1-eno-1-acetonitrilo 92%
Ciclohex-1-eno-1-acetonitrilo
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C/90mmHg
Densidad: 0.947 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001566
Núm. CAS: 6975-71-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR