N-Bencilmaleimida
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 123 EUR
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Bencilmaleimida
N-Bencilmaleimida
Formula: C₁₁H₉NO₂
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014540
Núm. CAS: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN: 1759
ADR: 8,III