Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-25GEA 232 EUR
APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00154838
Núm. CAS: 2941-29-9