(Fluoren-9-il)metanol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol

OR7130-100G OR7130-1KG OR7130-25G
APOSOR7130-100GEA 24.8 EUR
APOSOR7130-100G APOSOR7130-1KG APOSOR7130-25G
(Fluoren-9-il)metanol
(Fluoren-9-il)metanol
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. de fusión: 102…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001139
Núm. CAS: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR