[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
OR7131-100G OR7131-25G OR7131-500G
APOSOR7131-100GEA 81.2 EUR
APOSOR7131-100G APOSOR7131-25G APOSOR7131-500G
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Formula: C₁₃H₁₃IO₄S
Pto. de fusión: 131…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011547
Núm. CAS: 27126-76-7