1-Metilciclohexeno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7135-100G OR7135-25G
APOSOR7135-100GEA 317 EUR
APOSOR7135-100G APOSOR7135-25G
1-Metilciclohexeno
1-Metilciclohexeno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 110…111 °C
Densidad: 0,811 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001548
Núm. CAS: 591-49-1
UN: 3295
ADR: 3,II