Bis(acetato-O)feniliodo, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
OR7138-100G OR7138-25G OR7138-500G
APOSOR7138-100GEA 29 EUR
APOSOR7138-100G APOSOR7138-25G APOSOR7138-500G
Bis(acetato-O)feniliodo, grado técnico
Bis(acetato-O)feniliodo
Formula: C₁₀H₁₁IO₄
MW: 322,1 g/mol
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008692
Núm. CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1